Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysulfosuccinimide ester)
Artikelnummer. 11881285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 11881285
Marke: Thermo Scientific™ 22324
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Amin-Sulfhydryl-Vernetzung mit diesem kurzen, wasserlöslichen Crosslinker mit Sulfo-NHS-Ester- und Maleimidgruppen an den Enden eines alphatischen, 6-atomigen (7,3 A) Spacerarms.
Thermo Scientific™ Pierce GMBS ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines kurzen Spacerarms (7,3 Ås).
Leistungsmerkmale:
  • Hat ein geringes Potenzial für das Einbringen einer Immunantwort durch einen Crosslinker.
  • GMBS und Sulfo-GMBS sind weniger immunogen als SMCC
  • Löslich in Wasser und wässrigen Puffersystemen
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung Sulfo-GMBS
Molekulargewicht 382,28
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 7,3 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, Sulfo-NHS-Ester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker