Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-KMUS (N-κ-maleimidoundecanoyl-oxysulfosuccinimide ester)
Artikelnummer. 11806814 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11806814 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11806814 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bildung von Aminen-Sulfhydryl-Verbindungen mit diesem langen Vernetzer aus Sulfo-NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines aliphatischen, 13-atomigen (16,3 A) Spacerarms.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-KMUS ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines langen Spacerarms (16,3 Ås).
Leistungsmerkmale:
  • Langer, aliphatischer Spacerarm
  • Wasserlöslich mit verbesserter Kuppelkugel
  • Sulfo-NHS-Ester reagiert mit primären Aminen
  • Maleimid reagiert mit einer -SH-Gruppe, das eine stabile Thioether-Bindung bildet.
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung Sulfo-KMUS
Molekulargewicht 480,46
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 16,3 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, Sulfo-NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Fest
Menge 50 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker