Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-LC-SPDP (sulfosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate)
Artikelnummer. 11801255 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11801255 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11801255 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21650
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Mit diesem wasserlöslichen Sulfo-NHS-Ester und Pyridylldithiol-Gruppen auf 10-atomigen Spacerarmen können Sie Amine mit Sulfhydrylen vernetzen, um spaltbare Disulfid-Bindungen mit Cysteinen zu bilden.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-LC-SPDP ist ein wasserlöslicher, langkettiger Crosslinker für die Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation über NHS-Ester und PyridylldiThiol-reaktive Gruppen, die spaltbare (reproduzierbare) Disulfid-Bindungen mit Cysteinen bilden.
Leistungsmerkmale:
  • Bildet mit Sulfhydrylgruppen spaltbare Disulfidbindungen
  • Setzt ein nachweisbares Nebenprodukt frei, nachdem es mit freien Sulfhydrylgruppen reagiert hat. Durch Messung der Freisetzung von Pyridin-2-Thion bei 343 nm kann die Reaktionsprogression überwacht werden
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Pyridyldisulfid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Von Thiols
Beschreibung Sulfo-LC-SPDP
Molekulargewicht 527,57
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 15,7 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei -20 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Pyridylldisulfid, Sulfo-NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker