Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-NHS-Acetate
Artikelnummer. 10618494 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10618494 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10618494 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26777
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
aminreaktive (NHS-Ester) Verbindung, um primäre Amine dauerhaft zu blockieren (z. B. Proteinlysin-Seitenketten), um Interaktionen oder spätere Konjugation zu verhindern.
Das Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS-Acetate ist eine kleine Verbindung und bildet stabile, kovalente Amidbindungen mit primären Aminen (z. B. lysinseitige Ketten). Dadurch können sie dauerhaft zur Verhinderung von Interaktionen oder späterer Konjugation blockiert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Reagiert hauptsächlich mit primären Aminen (Lysin ε-Aminogruppen)
  • Irreversible Reaktionen werden durch die Freisetzung von N-Hydroxysulfosuccinimid begleitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Marker oder Farbstoff Nicht reaktive Gruppe
Markertyp Blockiergruppen
Produktlinie Pierce
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 100 mg
Löslichkeit DMSO, Wasser, DMF
Produkttyp Sulfo-NHS-Acetat