Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SANPAH, No-Weigh™ Format
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SANPAH ist ein hetero-bifunktionaler Crosslinker, der aminreaktives N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester und photoaktivierbares Nitrophenylazid enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ 22589
429.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10474005
  • 469.00 € / 50 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SANPAH ist ein Crosslinker mit langem Arm (18,2 Å), der einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester und ein photoaktivierbares Nitrophenylazid enthält.
Leistungsmerkmale:
  • Die optimale Photolyse erfolgt bei 320 bis 350 nm, wodurch Schäden an Biomolekülen durch Bestrahlung begrenzt werden
  • Wasserlöslich
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Nitrophenylazid (Amax = 470 nm)
  • Reaktiv gegenüber: Aminogruppen und verschiedene Stellen
Spezifikation
Spezifikation
Amin-nichtselektiv
Sulfo-SANPAH
Nein
Bei Erhalt bei -20 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Sulfo-NHS-Ester, Arylazid
Pulver
Wasser
Ja
Nach Thiolen
492,4
18,2 Å
Nein
Pierce™
Heterobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
50 mg
Standard, Einmalgebrauch
Vernetzer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • (SULFO-SANPAH) SULFOSUCCINIMID
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.