Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SANPAH, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15872777 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
10 x 1 mg
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15872777 10 x 1 mg 10 Stück
10474005 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15872777 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A35395
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SANPAH ist ein Crosslinker mit langem Arm (18,2 Å), der einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester und ein photoaktivierbares Nitrophenylazid enthält.
Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Nitrophenylazid
  • Reaktiv gegenüber: Aminogruppen und verschiedenen Nucleophilen
  • Nicht spaltbar
  • N-Sulfosuccinimidyll-6-(4'-azido-2'-nitrophenylamino)-Hexanoat
  • Die optimale Photolyse tritt bei 320 bis 350 nm auf und minimiert die Schäden an Biomolekülen durch Bestrahlung
  • Wasserlöslich; nicht spaltbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-nichtselektiv
Cleavable Von Thiols
Molekulargewicht 492,4
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 18,2 Å
Inhalt und Lagerung Bei Erhalt bei -20 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie No-Weigh, Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Sulfo-NHS-Ester, Nitrophenyl-Azid
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 10 x 1 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Einmalgebrauch
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker