Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Kit - Western Blot Application
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED Biotin Label Transfer WB Kit enthält Sulfo-SBED Reagenz zur Kreuzkopplung interagierender Proteine und zur Übertragung eines Biotin-Markers vom Ausgangsprotein zum Zielprotein für den Nachweis durch Western Blotting.
Leistungsmerkmale:
- Sulfo-NHS-Ester, reagiert mit primären Aminen bei pH-Werten von 7 bis 9
- Arylazid konjugiert zufällig, wenn es mit UV-Licht aktiviert wird
- Die spaltbare Disulfid-Bindung ermöglicht den Biotin-Label-Transfer
- Entdecken Sie Proteininteraktionen ohne Radiomarkierung
Lieferumfang:
Sulfo-SBED No-Weigh™, Format: 8 x 1 mg-Mikroröhrchen, BupH™ Phosphat-gepufferte Salzlösung, 1 Packung, Markierungstransferpuffer (20 x) 200 ml, Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase-Konjugat 0,1 mg, Dithiothreitol (DTT) No-Weigh, Format: 8 x 7,7 mg-Mikroröhrchen, Slide-A-Lyzer™ MINI Dialyseeinheiten, Plus Float 10 kDA MWCO Einheiten, 10/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Kit |
| Menge | 8 Reaktionen |
| Produkttyp | Crosslinker |
| Löslichkeit | Wasser |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 8 Markierungstransferreaktionen für nachfolgende Western Blot-Analysen • Sulfo-SBED, 8 x 1 mg • PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung • Markierungstransferpuffer (20 x), 200 ml • Streptavidin-HRP-Konjugat, 0,1 mg • Dithiothreitol (DTT), 8 x 7,7 mg • Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices Plus Float, 10 K MWCO, Kit für 10 Geräte Bei 4 °C lagern |
| Markierungsmethode | Chemische Markierung, Markierungstransfer |
| Reaktiver Teil | Sulfo-NHS-Ester, Arylazid |
| Produktlinie | Pierce |