Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SHPP (Water-Soluble Bolton-Hunter Reagent)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SHPP (wasserlösliches Bolton-Hunter-Reagenz) konjugiert Tyrosin-ähnliche funktionelle Gruppen mit primären Aminen, um die Anzahl der Tyrosylgruppen zu erhöhen, die durch Markierungsverfahren mit Jod-125 jodiert werden können.
Leistungsmerkmale:
- Membranundurchlässig
- Ideal für selektiv radioaktive Zelloberflächenproteine
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sulfo-SHPP |
| Menge | 100 mg |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Produktlinie | Pierce |
| Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester, Sulfo-NHS-Ester |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser |
| Marker oder Farbstoff | Jod-125 |
| Abstandshalter | Kurz |
| Mehr anzeigen |