Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SIAB (sulfosuccinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Artikelnummer. 11891285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11891285 50 mg 50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 11891285
Marke: Thermo Scientific™ 22327
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vernetzung von Aminen mit Sulfhydrylen mit diesem mittellangen, wasserlöslichen Crosslinker, der aus Sulfo-NHS-Ester- und Iodoacetyl (Haloacetyl)-Gruppen an den Enden eines 9-atomigen Spacerarms besteht.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SIAB ist ein wasserlöslicher, mittellanger (10,6 Å) Crosslinker für die Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation über Sulfo-N-Hydroxysuccinimid (Sulfo-NHS)-Ester und Jodacetyl-reaktive Gruppen.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslich
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Jodacetyl
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung Sulfo-SIAB
Molekulargewicht 504,19
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 10,6 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei -20 °C lichtgeschützt lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Haloacetyl, Sulfo-NHS Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker