Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidophenyl)butyrate)
Artikelnummer. 11851285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11851285 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11851285 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22317
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Vernetzung von Aminen mit Sulfhydrylen mit diesem mittellangen, wasserlöslichen Crosslinker, der aus NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines aromatischen, 10-atomigen Spacerarms besteht.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMPB ist ein wasserlöslicher Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines mittellangen, aromatischen Spacerarms (11,6 Å).
Leistungsmerkmale:
  • Die verlängerte Kettenlänge begrenzt die sterische Hinderung.
  • Wasserlöslich; membranundurchlässig
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung Sulfo-SMPB
Molekulargewicht 458,37
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 11,6 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, Sulfo-NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker