Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SuperSignal West Femto Fast Western Blot-Kit
Artikelnummer. 10417764 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
80 ml-Kit
Reaktivität:
Kaninchen
Artikelnummer. 10417764
Marke: Thermo Scientific™ 35086
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die mittlere bis niedrige Femtogram-Erkennung und die Entwicklung von Western-Blot-Verfahren weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
Das Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Femto Substrate enthält optimierte Reagenzien und Protokolle, die einen mittleren bis niedrigen Femtogramm-Nachweis ermöglichen und die typische westliche Blot-Entwicklung auf weniger als 1 Stunde nach der Gelübertragung verkürzen.
Das Fast Western Blot Kit-Protokoll ist eine schnelle und effiziente Methode zur Entwicklung von Western Blots, ohne dass teure Instrumente und Verbrauchsmaterialien für andere schnelle Western Blotting-Systeme erworben werden müssen. Diese kompletten Pierce Fast Western Blot Kits erfordern nur minimalen Zeitaufwand und liefern Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit SuperSignal West Femto Chemiluminescent Substrate vergleichbar sind. Die Kits enthalten SuperSignal West Femto Substrate, das empfindlichste verbesserte chemilumineszente Substrat, das für den Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP) erhältlich ist. Diese Substrate-Empfindlichkeit, Intensität und Dauer des Signals ermöglichen eine einfache Dokumentation mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren. Die entwickelten Blots können wiederholt exponiert und vom primären Antikörper entfernt und erneut untersucht werden.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell – Niedrige Femtogramm-Nachweisgrenzen in ca. 1 Stunde
  • Praktisch – keine teure Hardware oder Vakuum erforderlich, keine Verstopfungsprobleme
  • Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
  • Kostengünstig – keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien oder Zusatzgeräte zu kaufen
  • Stabil – alle Kit-Komponenten sind für ein Jahr bei4 °C gelagert
  • Einfach – vollständige Kits enthalten alle Komponenten, die zum Blockieren, Sondieren und Entwickeln eines Blots mit Standardmaus oder Kaninchen-Primärantikörpern erforderlich sind
Kompatibel mit:
Pierce Membranes and Filter Paper; CL-Xposure™ Film for Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Restore Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Menge 80 ml-Kit
Konjugat HRP
Reaktivität Kaninchen
Ausreichend für 2 Mini-Blots mit Kaninchen-Primärantikörpern
Kitinhalt SuperSignal West Femto Luminol/Enhancer-Lösung, 10 ml, SuperSignal West stabile Peroxid-Lösung, 10 ml, Fast Western Rabbit Optimized HRP Reagent, Femto, 2 ml, Fast Western Antibody Diluent,40 ml, Fast Western 10X Waschpuffer, 20 ml