Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TiO2 Magnetisches Phosphopeptid-Anreicherungskit
Artikelnummer. 10415335 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
24-Reaktionen-Kit
96-Reaktionen-Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10415335
Marke: Thermo Scientific™ 88811
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reinigen phosphorylierter Peptide aus komplexen biologischen Proben mit Titandioxid-beschichteten Magnet-Beads; ideal zur Vorbereitung für die Massenspektrometrie.
Das Thermo Scientific™ Pierce Titandioxid magnetische Phosphopeptid-Anreicherungskit eignet sich für die Isolierung von Phosphopeptiden aus komplexen biologischen Proben unter Verwendung von Titandioxid-beschichteten Magnet-Beads.
Das Magnetic Phosphopeptide Enrichment Kit eignet sich für die Isolierung von Phosphopeptiden aus komplexen biologischen Proben unter Verwendung von Titandioxid-beschichteten Magnet-Beads. Der Titandioxid-Ligand (TiO)2an diesen Magnetpartikeln bindet selektiv Peptide, die die phosphorylierten Aminosäuren Serin (Ser), Tyrosin (Tyr) oder Threonin (Thr) enthalten, und gestattet so die selektive Anreicherung von Phosphopeptiden aus Protease-verdauten Proben. Die isolierten Phosphopeptide sind mit Downstream-Analysen mittels Massenspektrometrie kompatibel. Die im Kit enthaltenen Bindungs- Wasch- und Elutionspuffer gewährleisten ein Höchstmaß an Spezifität und Ertrag.
Die hochleistungsfähigen superparamagnetischen Eisenoxidpartikel sind für den Gebrauch mit für hohe Durchsätze ausgelegten Magnetplattformen wie Thermo Scientific KingFisher™ 96 und KingFisher Flex Instrumenten optimiert und validiert. Unter Rückgriff auf einen angemessenen magnetischen Halter bieten die Beads auch bei einfachen Benchtop-Anwendungen überlegene Leistungen.
Leistungsmerkmale:
  • Komplette MS-kompatible Kits: – Im Lieferumfang sind gebrauchsfertige, für die Phosphopeptid-Anreicherung optimierte Bindungs-, Wasch- und Elutionspuffer enthalten, die mit nachfolgenden Analysen mittels MALDI- und ESI-Massenspektrometrie kompatibel sind
  • Optimiert für HTS – Das Verfahren ist für die gleichzeitige Verarbeitung von 1 bis 96 Proben validiert; Durchführung des gesamten Assays in ca. 15 Minuten mit einem KingFisher Flex Instrument
  • Stabiler Affinitätsligand – Spezielle Titandioxid-Beschichtung als Film auf den Magnetpartikeln
  • Gezielt – Das Affinitätssystem ist selektiv für die phosphorylierten Aminosäuren Ser, Tyr und Thr und zeigt minimale nicht spezifische Bindungen an saure Reste
  • Empfindlich – Die Affinität bietet eine 1000-mal höhere Empfindlichkeit als herkömmliche IMAC-Technologien; ermöglicht die Anreicherung und die MS-Messung von Phosphoproteinen unter 100 fmol
Enthält:
Pierce TiO2 Magnet-Beads; Bindungs-, Wasch- und Elutionspuffer; 96-Well PCR-Mikrotiterplatten für die automatische Probenverarbeitung
Erfordert:
Thermo Scientific KingFisher 96 oder KingFisher Flex Instrument oder andere magnetische Trennvorrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce Titanium Dioxide Magnetic Phosphopeptide Enrichment Kit
Zusammensetzung Mehrkomponenten-Kit mit magnetischen TiO2 Beads
Kitinhalt Waschpuffer, 25 ml, Bindungspuffer, 100 ml, Thermo-Fast 96 PCR-Roboterplatten,0.2 ml-Wells,2 Platten, Elutionspuffer, 3 ml, TiO2 magnetische Beads (20X), 1 ml
Support-Typ Magnetic Bead
Menge 96-Reaktionen-Kit
Ausreichend für Aufreinigen von 96 x 100 ug-Peptidproben