Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Gewebefilter passt in konische 15 ml-Standardröhrchen für die schnelle Trennung von Zellen oder Zelllysat von Geweberückständen durch einen 250 μm-Maschenfilter nach mechanischer Unterbrechung durch Schwerkraft oder sanfte Zentrifugation.
Die einfach zu verwendenden Pierce Gewebefilter bestehen aus starkem Nylon und ermöglichen schnelle Extraktion von Isolierungszellen oder gleichmäßige Proteinextrakte aus bis zu 2,5 ml Gewebeprobe pro Ladung. Die Gewebefilter passen in konische 15 ml-Standard-Röhrchen, was die Verarbeitung und Rückgewinnung von Proben einfach und zuverlässig macht.
Leistungsmerkmale:
Praktisch entfernen Sie mit der Schwerkraftfiltration oder der sanften Zentrifugation innerhalb weniger Minuten Gewebereste aus dem Gewebehomogenat
Kompatibel das einzigartige Design passt in standardmäßige konische 15 ml-Röhrchen
Vielseitig entfernen Sie Rückstände aus einer Vielzahl von Gewebetypen, einschließlich Leber, Herz, Gehirn, Niere, Lunge und Milz
Empfohlen für:
Verwendung mit dem Subzellular-Protein-Fraktionierungskit für Gewebe und andere Protein-Extraktions-Reagenzienprotokolle, die mit Gewebeproben beginnen; Verbesserung der Homogenität von Gewebehomogenaten zur Erleichterung der Probenhandhabung; Schutz nachgelagerter Instrumente und Geräte durch Entfernen von Gewebeklumpen und -ablagerungen, die Injektionsanschlüsse und -säulen verstopfen können
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gewebesiebe |
| Inhalt und Lagerung | 250 µM-Nylongewebe auf inerten Kunststoffrahmen |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 50 Einheiten |