Learn More
Thermo Scientific™ TRITC (5/6-tetramethyl-rhodamine isothiocyanate), mixed isomer
Artikelnummer. 11809370 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11809370 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 11809370
Marke: Thermo Scientific™ 46112
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Fluoreszenz-Bildgebung (z. B. 546; em 572-615) mit diesen aktiven Derivaten aus rot fluoreszierendem Rhodaminfarbstoff.
Thermo Scientific™ TRITC und Rhodamin Markierungsreagenzien und -Kits sind Hochleistungsderivate des Farbstoffs Rhodamin und für eine einfache und zuverlässige Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert.
Rhodamin-Farbstoffe werden in Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-Assays wie Western Blotting und ELISA verwendet. TRITC, NHS-Rhodamin und Texas Red™ Sulfonylchlorid reagieren auf primäre Amingruppen an Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen. Rhodaminfarbstoffe sind oft eine Mischung aus Isomeren mit reaktiven Gruppen, die sich an den Positionen 5 und 6 des unteren Rings befinden. Die Eigenschaften dieser Isomere sind hinsichtlich der Anregungs- und Emissionsspektren nicht unterscheidbar, und für Proteinanwendungen ist es nicht erforderlich, ein spezifisches Isomer zu isolieren. Das einzelne Isomer wird in hochauflösenden Trennverfahren wie Sequenzierung und Kapillarelektrophorese verwendet.
Besondere Merkmale:
  • Markierung und Aufreinigung von Antikörpern innerhalb von etwa einer Stunde Effektive Markierung von Antikörpern und anderen aufgereinigten Proteinen an Primäraminen (lysinseitige Ketten) Standardprotokollergebnisse für Antikörper mit ausgezeichneten Farbstoff-Protein-Verhältnissen für optimale Aktivität und Fluoreszenz Einweg-Fluoren: keine Notwendigkeit, winzige Mengen Pulver zu wiegen; die Kits enthalten Einweg-Fläschchen mit Reagenz Effiziente Aufreinigung und Entfernung von nicht reagierendem Farbstoff mit ausgezeichneter Proteinrückgewinnung
Enthält:
NHS-Rhodamin Antikörper-Markierungskit (Herst.Nr. 53031)
NHS-Rhodamin, 3  Fläschchen; Boratpuffer, 1 ml; Aufreinigungsharz, 5 ml; Spin-Säulen, je 6; Entnahmeröhrchen, je 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce TRITC
Menge 10 mg
Produkttyp TRITC
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid)
Inhalt und Lagerung Lagerung: Nach Eingang bei -20 °C lagern Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Fluoreszenz-Farbstoff mit Trocknungsmittel in Folienbeutel aufbewahren, um ihn vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil Isothiocyanat
Marker oder Farbstoff Rhodaminisomere, TMR (Tetramethylrhodamin), TRITC-Isomere
Markertyp Klassische Farbstoffe
Produktlinie Pierce
Emission 575
Anregung 552