missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIEZO1 Antibody (CL9714) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88938F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PIEZO1 Monoclonal antibody specifically detects PIEZO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| PIEZO1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| FAM38A, member A, membrane protein induced by beta-amyloid treatment, Mib, piezo-type mechanosensitive ion channel component 1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q92508, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Neuroscience | |
| 9780 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9714 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur