Learn More
Pifithrin-alpha, p-Nitro-Hydrobromid, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Pifithrin-alpha, p-Nitro hydrobromide |
| CAS | 389850-21-9 |
| Farbe | Braun |
| Summenformel | C15H16BrN3O3S |
| MDL-Nummer | MFCD00398180 |
| Menge | 5 mg |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
| Synonym | pifithrin-alpha, p-nitro, 1-4-nitrophenyl-2-4,5,6,7-tetrahydro-2-imino-3 2h-benzothiazolyl ethanone, hbr, pifithrin-alpha, p-nitro hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-3-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hbr, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO or ethanol |
| InChI-Schlüssel | NXPCMOGORSWOLH-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
RUO – Nur für Forschungszwecke
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.