missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIGS Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16868414 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16868414 150 μL 150 Mikroliter
16878414 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16868414

Marke: Proteintech 183341AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Component of the GPI transamidase complex. Essential for transfer of GPI to proteins, particularly for formation of carbonyl intermediates.

Spezifikation

Antigen PIGS
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.29 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PIGS
Gen-Zugriffsnummer Q6PD26, Q96S52
Gen-Alias PIGS
Gensymbole PIGS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PIGS Fusion Protein Ag12950
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 276846, 94005
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.