Learn More
PIGS Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16878414 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16878414 20 μL 20 Mikroliter
16868414 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16878414
Marke: Proteintech 183341AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Component of the GPI transamidase complex. Essential for transfer of GPI to proteins, particularly for formation of carbonyl intermediates.
Spezifikation
Antigen PIGS
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.29 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PIGS
Gen-Zugriffsnummer Q6PD26, Q96S52
Gen-Alias PIGS
Gensymbole PIGS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PIGS Fusion Protein Ag12950
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 276846, 94005
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG