Learn More
Invitrogen™ Human PIK3C3 (hVPS34), GST Tag Recombinant Protein
Artikelnummer. 10073324
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
1 Stück
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10073324 20 μg 1 Stück
15448703 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10073324
Marke: Invitrogen™ PV5126
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Recombinant Protein
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.
PIK3C3 (hVPS34) is the sole class III member of the PI3 Kinase family. PIK3C3 phosphorylates phosphatidylinositol (PI) to produce phosphatidylinositol 3-phosphate [PI(3)P], which recruits downstream effectors containing FYVE and Phox domains to membranes. PIK3C3 is involved in coupling nutrient signaling to mTOR and also plays a role in autophagy and intracellular trafficking. Involved in regulation of degradative endocytic trafficking and required for the abcission step in cytokinesis, probably in the context of PI3KC3-C2. Involved in the transport of lysosomal enzyme precursors to lysosomes. Required for transport from early to late endosomes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q8NEB9
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung 50mM tris with 0.5mM EDTA, 150mM NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT, 0.02% CHAPS and no preservative; pH 7.5
Gen-ID (Entrez) 5289
Molekulargewicht 129 kDa
Name Human PIK3C3 (hVPS34), GST Tag
pH-Bereich 7.5
Reinigungsverfahren Purified
Menge 20 μg
Lagerungsbedingungen -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 5330434F23Rik; catalytic phosphatidylinositol 3-kinase 3; catalytic subunit type 3 Antibody; class 3 phosphoinositide-3-kinase; Class III PI 3-kinase; hVps34; hVps34 Antibody; OTTMUSP00000023341; OTTMUSP00000023350; phosphatidylinositol 3-kinase; Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3; phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit; phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic subunit type 3; Phosphoinositide-3-kinase class 3; phosphoinositide-3-kinase, class 3; PI3K type 3; PI-3K Vps34p; pi3kc3; PI3-kinase type 3; Pik3c3; PIK3C3 Antibody; PtdIns-3-kinase type 3; VPS34
Gebräuchliche Bezeichnung VPS34
Gensymbol Pik3c3
Kinase-Familie PI3 Kinase Family
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-tag
Sequenz Full length
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Assay-Eingabe Biochemical ADP accumulation
Kinase-Gruppe Lipid Kinases
Versandbedingung Dry Ice
Systemkompatibilität Adapta™
Zieleintrag PIK3C3
Zielgen phosphoinositide-3-kinase, class 3
Expressionssystem Baculovirus
Proteinfamilie Kinases & Inhibitors
Proteinform Recombinant, Full Length
Form Liquid
Protein-Subtyp Lipid Kinases
Forschungskategorie Signal Transduction
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.