missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3CA Antibody (CL8345) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30299400 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30299400 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30299400

Marke: Novus Biologicals NBP305502JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PIK3CA Monoclonal antibody specifically detects PIK3CA in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PIK3CA
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL8345
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.7.1, EC 2.7.1.153, MGC142161, MGC142163, p110-alpha, Phosphatidylinositol 3-Kinase catalytic subunit alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit alpha, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform, phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, PI3K, PI3K-alpha, PI3-kinase p110 subunit alpha, PI3-kinase subunit alpha, PtdIns-3-kinase p110, PtdIns-3-kinase subunit alpha, PtdIns-3-kinase subunit p110-alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P42336, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, mTOR Pathway, Oncogenes
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5290
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.