Learn More
Invitrogen™ Human PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), His Tag Recombinant Protein
Artikelnummer. 15478673
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
1 Stück
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15478673 100 μg 100 Mikrogramm
10104653 20 μg 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15478673
Marke: Invitrogen™ PR8581C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Recombinant Protein
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.
PIK3CA (p110 alpha) is known to be involved in the PI 3-kinase/AKT signaling pathway, which plays an important role in regulating cell growth and apoptosis. PIK3CA is coexpressed and copurified with the regulatory subunit PI3KR1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P27986, P42336
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung 50mM tris HCl with 150mM NaCl, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 0.04% Triton X-100 and no preservative; pH 7.5
Gen-ID (Entrez) 5290, 5295
Molekulargewicht 212 kDa
Name Human PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), His Tag
pH-Bereich 7.5
Reinigungsverfahren Purified
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias PIK3CA; PIK3R1
Gebräuchliche Bezeichnung PIK3CA/PIK3R1
Gensymbol PIK3CA, PIK3R1
Kinase-Familie PI3 Kinase Family
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-tag
Sequenz Full length
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kinase-Gruppe Lipid Kinases
Versandbedingung Dry Ice
Expressionssystem Baculovirus
Proteinfamilie Kinases & Inhibitors
Proteinform Recombinant, Full Length
Form Liquid
Protein-Subtyp Kinases & Inhibitors
Forschungskategorie Signal Transduction