Learn More
Pikachurin Mouse anti-Human, Clone: 1C6D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Pikachurin
Klon 1C6D12
Konzentration 2 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16807925
Unterlagen ansehen
Proteintech
66232-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16897915
Unterlagen ansehen
Proteintech
66232-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This monoclonal antibody detects two bands of 111 kDa and 55-60 kDa. The lower-molecular-weight band has been reported and likely represents a fragment resulting from cleavage of Pikachurin.
Involved in both the retinal photoreceptor ribbon synapse formation and physiological functions of visual perception. Necessary for proper bipolar dendritic tip apposition to the photoreceptor ribbon synapse. Promotes matrix assembly and cell adhesiveness.
Spezifikation
Spezifikation
Pikachurin
2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Agrin like protein, AGRINL, AGRNL, EGFLAM, Pikachurin
EGFLAM
IgG1
Protein G
Antibody
1C6D12
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q63HQ2
133584
Pikachurin Fusion Protein Ag6362
Primary
-20°C
EGFLAM