Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, white
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
200 Platten
50 Platten
Packungsgröße:
200 Stück
50 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-Platten sind modulare, ultradünnwandige PCR-Platten für Piko Thermocycler.
Piko PCR-Platten sind auch flexible Alternativen für herkömmliche Mikrotiterplatten. Vier Platten, jeweils in der Größe eines Objektträgers, lassen sich in einen festen Rahmen einsetzen (und auch wieder entnehmen) und erreichen so die Größe einer standardmäßigen 96- oder 384-Well Mikrotiterplatte. Dieses Format ermöglicht die Kombination mehrerer Probenquellen in einem einzigen PCR-Durchlauf oder die Verarbeitung nach der PCR.
- Wanddicke halb so hoch wie bei herkömmlichen dünnwandigen Röhrchen
- Flexibles Format spart Kosten und verringert Abfall
- Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten und Plattformen zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Well-Abstand und Stellfläche entsprechen den Abmessungen der Branche (ANSI)
- Erhältlich in Transparent und in Weiß
Empfohlen für:
PCR, Fast PCR, Hochleistungs-PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Produktlinie | Piko |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 24 |
| Menge | 200 Platten |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Flaches Profil |