Learn More
Pilocarpinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18062000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18062000 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18062000 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0338.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pilocarpinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pilocarpine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H16 N2 O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pilocarpine Hydrochloride, (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, (3S-cis)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, Pilocarpine monohydrochloride, (+)-Pilocarpine hydrochloride, Adsorbocarpine, Almocarpine, Isopto Carpine, NSC 5746, Pilocar SMP, Pilocarpal, Pilocarpine chloride, Pilocarpine hydrochloride, Pilocarpine muriate, Pilocarpinium chloride, Pilocel, Pilovisc, Salagen, Vistacarpin N
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
IUPAC-Name (3S,4R)-3-Ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 244.72
Menge 250 mg
Formelmasse 244,0979 g/mol