Learn More
Pilsicainidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30408875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408875 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP44150850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pilsicainide Hydrochloride
CAS 88069-49-2
Summenformel C17H24N2O . HCl
Menge 50 mg
Synonym SUN 1165, Sunrythm, N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)acetamide Monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-13-6-3-7-14(2)16(13)18-15(20)12-17-8-4-10-19(17)11-5-9-17;/h3,6-7H,4-5,8-12H2,1-2H3,(H,18,20);1H
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CC23CCCN2CCC3
IUPAC-Name N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(1,2,3,5,6,7-hexahydropyrrolizin-8-yl)acetamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 308.8
Formelmasse 308.1655