Learn More
Pimavanserin, TRC
Artikelnummer. 30412946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412946 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412946 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP441800100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimavanserin
CAS 706779-91-1
Summenformel C25 H34 F N3 O2
Menge 100 mg
Synonym N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]-urea, N-(4-Fluorobenzyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-[[4-(2-methylpropyloxy)phenyl]methyl]carbamide, Pimavanserin
InChI-Formel InChI=1S/C25H34FN3O2/c1-19(2)18-31-24-10-6-20(7-11-24)16-27-25(30)29(23-12-14-28(3)15-13-23)17-21-4-8-22(26)9-5-21/h4-11,19,23H,12-18H2,1-3H3,(H,27,30)
SMILES CC(C)COc1ccc(CNC(=O)N(Cc2ccc(F)cc2)C3CCN(C)CC3)cc1
IUPAC-Name 1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-1-(1-Methylpiperidin-4-yl)-3-[[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methyl]harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 427.55
Formelmasse 427.2635