Learn More
Pimelinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478407
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478407 25 g 25 Gramm
11488407 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18495.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 111-16-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Pimelic acid derivatives are involved in the biosynthesis of the amino acid called lysine. It is applied as a precursor to many polyesters and polyamides. It is the final member of the mnemonic used to aid recollection of the order of the first six dicarboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pimelsäure-Derivate sind an der Biosynthese der Aminosäure namens Lysin beteiligt. Wird als Vorläufer für viele Polyester und Polyamide verwendet. Ist das endgültige Mitglied der Mnemonik, die zur Rückgewinnung der Reihenfolge der ersten sechs Dicarbonsäuren verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-16-0
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00004425
InChI-Schlüssel WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pimelic acid, 1,5-pentanedicarboxylic acid, pileric acid, heptandioic acid, heptane-1,7-dioic acid, pimelate, 6-carboxyhexanoate, 6-carboxyhexanoic acid, 1,7-heptanedioic acid, unii-bzq96wx25f
PubChem CID 385
ChEBI CHEBI:30531
IUPAC-Name Heptandisäure
SMILES OC(=O)CCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimelic acid
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Dichte 1.329
Siedepunkt 212°C (10 mmHg)
Strukturformel HO2C(CH2)5CO2H
Menge 25 g
Beilstein 1210024
Merck Index 14,7431
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.