Learn More
Pimelic Acid, TRC
Artikelnummer. 30138261
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138261 50 g 50 Gramm
30132529 100 g 100 Gramm
30011573 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP44504050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-16-0
Summenformel C7 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Synonym Heptanedioic acid, Pimelic acid (8CI), 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid, NSC 30112, Pileric acid, Pimeric acid
IUPAC-Name heptanedioic acid
SMILES OC(=O)CCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Pentanedicarboxylic acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formelmasse 160.0736