Learn More
Pimodivir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16445118 10 mg
16443296 25 mg
16467837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16445118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12353A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pimodivir (VX-787) is an orally bioavailable inhibitor of influenza A virus polymerases through interaction with the viral PB2 subunit.
Pimodivir (VX-787) is an orally bioavailable inhibitor of influenza A virus polymerases through interaction with the viral PB2 subunit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimodivir
Physikalische Form Solid
CAS 1629869-44-8
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19F2N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym VX-787
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (250.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(CC2)CCC2[C@@H]1NC3=NC(C4=CNC5=NC=C(F)C=C54)=NC=C3F)O
Molekulargewicht (g/mol) 399.39
Formelmasse 399.39
Reinheit (%) 98.17%
Güte Research