missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pimodivir, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16467837 5 mg
16445118 10 mg
16443296 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467837 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12353A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pimodivir (VX-787) is an orally bioavailable inhibitor of influenza A virus polymerases through interaction with the viral PB2 subunit.

Pimodivir (VX-787) is an orally bioavailable inhibitor of influenza A virus polymerases through interaction with the viral PB2 subunit.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pimodivir
Physikalische Form Solid
CAS 1629869-44-8
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19F2N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym VX-787
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (250.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(CC2)CCC2[C@@H]1NC3=NC(C4=CNC5=NC=C(F)C=C54)=NC=C3F)O
Molekulargewicht (g/mol) 399.39
Formelmasse 399.39
Reinheit (%) 98.17%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.