Learn More
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
PubChem ID: 55329
Application Notes: May be dissolved in DMSO (25 mg/mL, warm); or ethanol (25 mg/mL, warm)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 85371-64-8 |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Summenformel | C13H19N5· H2O |
| Reinheit | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
| Menge | 10 mg |
| Quelle | Synthetisch |
| Ziel | Pinacidil Monohydrate K+ channel activator |
| Form | Pulver |