missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pininsäure (Diastereomer-Mischung), TRC

Artikelnummer. 30135652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135652 500 mg 500 Milligramm
30005342 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP468200500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28664-02-0
Summenformel C9H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Synonym 3-Carboxy-2,2-dimethyl-cyclobutaneacetic acid, NSC 2802
IUPAC-Name 3-(Carboxymethyl)-2,2-Dimethylcyclobutan-1-Carbonsäure
SMILES O=C(O)C1CC(CC(O)=O)C1(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pinic Acid (Diastereomeric Mixture)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O4/c1-9(2)5(4-7(10)11)3-6(9)8(12)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 186.0892
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.