Learn More
Pioglitazonhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486978
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15486978 250 mg 250 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 15486978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60507.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 112529-15-4 | C19H21ClN2O3S | 392.898 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Pioglitazonhydrochlorid zeigt entzündungshemmende und antiarteriosklerotische Effekte. Dient zur Verhinderung von L-NAME-induzierter Koronarentzündung und Arteriosklerose und zur Unterdrückung einer erhöhten TNF-αmRNA, die von Aspirin-ind produziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pioglitazone hydrochloride
CAS 112529-15-4
Summenformel C19H21ClN2O3S
MDL-Nummer MFCD04975446
Menge 250 mg
Synonym pioglitazone hydrochloride, pioglitazone hcl, 5-4-2-5-ethylpyridin-2-yl ethoxy benzyl thiazolidine-2,4-dione hydrochloride, pioditazone hydrochloride, 5-4-2-5-ethyl-2-pyridinyl ethoxy phenyl methyl-2,4-thiazolidinedione hydrochloride, +--5-p-2-5-ethyl-2-pyridyl ethoxy benzyl-2,4-thiazolidinedione monohydrochloride, dsstox_cid_24203, dsstox_rid_80116, dsstox_gsid_44203
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<1mg/ml at 25°C),DMF,methanol,ethanol (4mg/ml at 25°C),and DMSO (79mg/ml at 25°C).
InChI-Schlüssel GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CN=C(C=C1)CCOC2=CC=C(C=C2)CC3C(=O)NC(=O)S3.Cl
IUPAC-Name 5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 392.898
PubChem CID 60560
Formelmasse 392.9
Reinheit (%) 98%