Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage
Artikelnummer. 17951292 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
PX12001
PX12001/E
Kalibrierung:
Extern
Intern
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17951292
Marke: OHAUS™ 30868072
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Affordable Pioneer™ Precision Balance to achieve reliable results.
  • The PX offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications in laboratory, industrial and educational settings at an economical pricepoint.
  • Featuring a cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan, the PX is durably constructed for versatile, long-term use.
  • Pioneer features a second line display for additional information or guidance, user-selectable environmental filters and brightness settings, and USB connectivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000; Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissions Class B, immunity Industrialrequirements) GLP/GMP Compliant
Anschlusstyp RS232, USB
Fassungsvermögen 12 kg
Displaytyp 2-line Backlit LCD
Lesbarkeit 0.1 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination, Formulation
Enthält In-use cover
Linearität 0.2 g
Material Stainless Steel
Min. Probengewicht 160.0 g
Modell PX12001
Schalenform Rechteckig
Wiederholgenauigkeit 0.1 g
Stabilisierungszeit 1.0 sec.
Typ Präzisionswaage
Abmessungen (L x B x H) 321 x 209 x 101 mm
Länge (angloamerikanisch) 12.6 in.
Länge (metrisch) 321.0 mm
Länge (metrisch) Schale 248.0 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,2 in.
Breite (metrisch) 209.0 mm
Breite (metrisch) Schale 193.0 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 101.0 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 7.7 lb.
Gewicht (metrisch) 3.5 kg
Elektrische Anforderungen Power Input: 100/240 V, ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA, Power Output: 12 VDC, 0.5 A
Stromstärke AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Legal for Trade No
Kalibrierung Intern