Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 523 Präzisionswaage
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 120 g
Beschreibung
- Konkurrenzfähige Leistung zu einem günstigen Preis – Die PX bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
- Solide Konstruktion für den langfristigen Einsatz – Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
- Entwickelt für eine einfache, intelligente Bedienung – Die PX verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung (Modelle mit Windschutz) sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | InCal™ - Halbautomatisch |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Anschlusstyp | RS232 UND USB |
| Beschreibung | Electronic Balance, PX523 |
| Fassungsvermögen | 520 g |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
| Lesbarkeit | 0.001000 g |
| Sprachen | Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX) |
| Linearität | 0,002000 g |
| Material | ABS-Kunststoff, Metallguss, Edelstahl, Glas |
| Mehr anzeigen |