Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 523M Präzisionswaage
Artikelnummer. 15835347 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 520 g
Artikelnummer.
15835347 Fassungsvermögen: 520 g
1 options
Artikelnummer. 15835347
Marke: Ohaus™ 30430017
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Pioneer PX kombiniert grundlegende Wägefunktionen mit einer wettbewerbsfähigen Leistung und bietet eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Bildung.
  • Konkurrenzfähige Leistung zu einem günstigen Preis – Die PX bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
  • Solide Konstruktion für den langfristigen Einsatz – Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
  • Entwickelt für eine einfache, intelligente Bedienung – Die PX verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung (Modelle mit Windschutz) sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung InCal™ - Halbautomatisch
Zertifizierung/Konformität CE
Anschlusstyp RS232 UND USB
Beschreibung Electronic Balance, PX523M
Fassungsvermögen 520 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0.001000 g
Sprachen Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX)
Linearität 0,002000 g
Material ABS-Kunststoff, Metallguss, Edelstahl, Glas
Modell PX523M Zugelassen
Wiederholgenauigkeit 0,001000 g
Stabilisierungszeit 2,000 s
Wägemodi Basiswägung, Stückzählung, Prozentwägung, Tierwägung, Dichtebestimmung
Abmessungen (T x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Abmessungen (L x B x H) 321,00 x 209,00 x 309,000 mm
Länge (metrisch) 321.00 mm
Breite (metrisch) 209.00 mm
Höhe (metrisch) 309.000 mm
Tiefe (metrisch) 321.00 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 120 mm
Gewicht (metrisch) 4,5 kg
Versandgewicht (metrisch) 7 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA