Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Rohrmarkierungen
- Brady™ Rohrmarkierungsband
Brady™ Rohrmarkierungsband
Artikelnummer. 12709874 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | Farbe | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 12709874 | 33 m x 25 mm | Grün | 1 Rollen |
| 12769854 | 33 m x 100 mm | Schwarz | 1 Rollen |
| 12729864 | 33 m x 100 mm | Braun | 1 Rollen |
| 12799864 | 33 m x 100 mm | Grün | 1 Rollen |
| 12769864 | 33 m x 100 mm | Grau | 1 Rollen |
| 12799854 | 33 m x 100 mm | Blau | 1 Rollen |
| 12729874 | 33 m x 100 mm | Orange | 1 Rollen |
| 12789874 | 33 m x 100 mm | Rot | 1 Rollen |
| 12759874 | 33 m x 100 mm | Purpur | 1 Rollen |
| 12719884 | 33 m x 100 mm | Weiß | 1 Rollen |
| 12749884 | 33 m x 100 mm | Gelb | - |
| 12779854 | 33 m x 25 mm | Schwarz | 1 Rollen |
| 12709864 | 33 m x 25 mm | Blau | 1 Rollen |
| 12749864 | 33 m x 25 mm | Braun | 1 Rollen |
| 12779864 | 33 m x 25 mm | Grau | 1 Rollen |
| 12739874 | 33 m x 25 mm | Orange | 1 Rollen |
| 12799874 | 33 m x 25 mm | Rot | 1 Rollen |
| 12729884 | 33 m x 25 mm | Weiß | 1 Rollen |
| 12769874 | 33 m x 25 mm | Purpur | 1 Rollen |
| 12759884 | 33 m x 25 mm | Gelb | - |
| 12789854 | 33 m x 50 mm | Schwarz | 1 Rollen |
| 12719864 | 33 m x 50 mm | Blau | 1 Rollen |
| 12759864 | 33 m x 50 mm | Braun | - |
| 12719874 | 33 m x 50 mm | Grün | 1 Rollen |
| 12789864 | 33 m x 50 mm | Grau | 1 Rollen |
| 12709884 | 33 m x 50 mm | Rot | 1 Rollen |
| 12739884 | 33 m x 50 mm | Weiß | 1 Rollen |
| 12749874 | 33 m x 50 mm | Orange | 1 Rollen |
| 12779874 | 33 m x 50 mm | Purpur | 1 Rollen |
| 12769884 | 33 m x 50 mm | Gelb | 1 Rollen |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
12709874
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
275201
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
75.65 €
66.11 € / 1 Rollen
Sparen 9.54 €
12% Rabatt
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Einfarbiges Rohrband bietet 360-Grad-Sichtbarkeit und verbessert so die Sicherheit und die betriebliche Effizienz.
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung, |
| Beschreibung | Rohrbiegeband |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Grün |
| Ausführung | Satin |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rohrmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierung von Rohren und Ventilen |
| Anzahl pro Packung | 1 Rolle |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -112 °F bis +230 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 °C bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0028 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,071 mm |
| Abmessungen (L x B) | 33 m x 25 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 108.27 ft. |
| Länge (metrisch) | 33 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Alternate Part Number | Rohrbandband grün 25 mm x 33 m |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?