Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Rohrmarkierungen
- Brady™ Rohrmarkierungsband
Brady™ Rohrmarkierungsband
Artikelnummer. 12729864
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
| Artikelnummer. | Dimensions (LxW) | Farbe | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12729864 | 33 m x 100 mm | Braun | 1 Rollen |
| 12769854 | 33 m x 100 mm | Schwarz | 1 Rollen |
| 12799864 | 33 m x 100 mm | Grün | 1 Rollen |
| 12769864 | 33 m x 100 mm | Grau | 1 Rollen |
| 12799854 | 33 m x 100 mm | Blau | 1 Rollen |
| 12729874 | 33 m x 100 mm | Orange | 1 Rollen |
| 12789874 | 33 m x 100 mm | Rot | 1 Rollen |
| 12759874 | 33 m x 100 mm | Lila | 1 Rollen |
| 12719884 | 33 m x 100 mm | Weiß | 1 Rollen |
| 12749884 | 33 m x 100 mm | Gelb | - |
| 12779854 | 33 m x 25 mm | Schwarz | 1 Rollen |
| 12709864 | 33 m x 25 mm | Blau | 1 Rollen |
| 12749864 | 33 m x 25 mm | Braun | 1 Rollen |
| 12709874 | 33 m x 25 mm | Grün | 1 Rollen |
| 12779864 | 33 m x 25 mm | Grau | 1 Rollen |
| 12739874 | 33 m x 25 mm | Orange | 1 Rollen |
| 12799874 | 33 m x 25 mm | Rot | 1 Rollen |
| 12729884 | 33 m x 25 mm | Weiß | 1 Rollen |
| 12769874 | 33 m x 25 mm | Lila | 1 Rollen |
| 12759884 | 33 m x 25 mm | Gelb | - |
| 12789854 | 33 m x 50 mm | Schwarz | 1 Rollen |
| 12719864 | 33 m x 50 mm | Blau | 1 Rollen |
| 12759864 | 33 m x 50 mm | Braun | - |
| 12719874 | 33 m x 50 mm | Grün | 1 Rollen |
| 12789864 | 33 m x 50 mm | Grau | 1 Rollen |
| 12709884 | 33 m x 50 mm | Rot | 1 Rollen |
| 12739884 | 33 m x 50 mm | Weiß | 1 Rollen |
| 12749874 | 33 m x 50 mm | Orange | 1 Rollen |
| 12779874 | 33 m x 50 mm | Lila | 1 Rollen |
| 12769884 | 33 m x 50 mm | Gelb | 1 Rollen |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12729864
Marke: Brady™ 275230
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung, |
| Beschreibung | Rohrbiegeband |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Braun |
| Ausführung | Satin |
| Format | Tape |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rohrmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen |
| Anzahl pro Packung | 1 Rolle |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -112°F to +230°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70°bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0028 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,071 mm |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 100 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 108.27 ft. |
| Länge (metrisch) | 33 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 3.94 in. |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Alternate Part Number | PIPEBANDINGTAPEBROWN100MMX33M |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |