Learn More
Brady™ Rohrmarkierungsband
Artikelnummer. 12749884
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 12749884
Marke: Brady™ 275224
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung,
Beschreibung Rohrbiegeband
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Gelb
Ausführung Satin
Format Tape
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Anzahl pro Packung 1 Rolle
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0,071 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 108.27 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 3.94 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Alternate Part Number PIPEBANDINGTAPEYELLOW100MMX33M