Learn More
Brady™ Rohrmarkierungsband
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung, |
| Beschreibung | Rohrbiegeband |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Braun |
| Ausführung | Satin |
| Format | Tape |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Rohrmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen |
| Mehr anzeigen |