Learn More
Brady™ Rohrmarkierungsband
Artikelnummer. 12779864
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Farbe unitSize
12779864 33 m x 25 mm Grau 1 Rollen
12769854 33 m x 100 mm Schwarz 1 Rollen
12729864 33 m x 100 mm Braun 1 Rollen
12799864 33 m x 100 mm Grün 1 Rollen
12769864 33 m x 100 mm Grau 1 Rollen
12799854 33 m x 100 mm Blau 1 Rollen
12729874 33 m x 100 mm Orange 1 Rollen
12789874 33 m x 100 mm Rot 1 Rollen
12759874 33 m x 100 mm Lila 1 Rollen
12719884 33 m x 100 mm Weiß 1 Rollen
12749884 33 m x 100 mm Gelb -
12779854 33 m x 25 mm Schwarz 1 Rollen
12709864 33 m x 25 mm Blau 1 Rollen
12749864 33 m x 25 mm Braun 1 Rollen
12709874 33 m x 25 mm Grün 1 Rollen
12739874 33 m x 25 mm Orange 1 Rollen
12799874 33 m x 25 mm Rot 1 Rollen
12729884 33 m x 25 mm Weiß 1 Rollen
12769874 33 m x 25 mm Lila 1 Rollen
12759884 33 m x 25 mm Gelb -
12789854 33 m x 50 mm Schwarz 1 Rollen
12719864 33 m x 50 mm Blau 1 Rollen
12759864 33 m x 50 mm Braun -
12719874 33 m x 50 mm Grün 1 Rollen
12789864 33 m x 50 mm Grau 1 Rollen
12709884 33 m x 50 mm Rot 1 Rollen
12739884 33 m x 50 mm Weiß 1 Rollen
12749874 33 m x 50 mm Orange 1 Rollen
12779874 33 m x 50 mm Lila 1 Rollen
12769884 33 m x 50 mm Gelb 1 Rollen
30 options
Artikelnummer. 12779864
Marke: Brady™ 275207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung,
Beschreibung Rohrbiegeband
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Grau
Ausführung Satin
Format Tape
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Anzahl pro Packung 1 Rolle
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0,071 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 25 mm
Länge (angloamerikanisch) 108.27 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0.98 in.
Breite (metrisch) 25 mm
Alternate Part Number PIPEBANDINGTAPEGREY25MMX33M