Learn More
SymLine™ Rohrverbindungsstücke
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 32 mm (f) |
| Verschlussfarbe | Black |
| Bauweise/Design | Gerade |
| Länge (metrisch) | 118 mm |
| Enthält | PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter |
| Auskleidungsmaterial | HDPE-EC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verbindung von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 32 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rohrsystem mit SymLine, FlexTube und FlexTubePro, Verbindungsstücken, Verteilern und Absperrung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Produkttyp | Anschluss für Rohrsystem |