Learn More
Brady™ Rohrmarkierungen
Artikelnummer. 17343410 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzeigetext:
Argon
Sauerstoff
Stickstoff
Wasserstoff
Packungsgröße:
30 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzeigetext Packungsgröße
17343410 Sauerstoff 30 Stück
17313410 Argon 30 Stück
17323410 Stickstoff 30 Stück
17333410 Wasserstoff 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17343410 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. N004529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 €
    114.51 € / 30 Stück
    Sparen 17.49 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einzelne Rohrmarkierungen auf einer Rolle mit perforierten Pfeilen und Symbolen.
  • Markierung von Rohren und Ventilen
  • Dauerhafter Klebstoff auf Acrylbasis
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf gelb
Material Polyester
Anzeigetext Sauerstoff
Abmessungen (L x B) 355 x 37 mm
Alternate Part Number ZUURSTof355X37RL-T1-LL-P2