Learn More
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphate or Phosphate Assay Kit
Beschreibung
PiPer Pyrophosphate and Phosphate Assay Kit provides an ultrasensitive assay to detect the fluorescent product resorufin. These kits can be used to detect inorganic pyrophosphate (PPi) or phosphate (Pi) in a variety of samples or can monitor the kinetics of their release by a variety of enzymes, including DNA/RNA polymerases, adenylate cyclase, S-acetyl coenzyme A synthetase, ATPases, GTPases, 5′-nucleotidase, protein phosphatases, acid/alkaline phosphatases and phosphorylase kinase. As resorufin has a strong absorption, this assay can be performed either fluorometrically or colorimetrically.
Das PiPer Phosphat-Assay-Kit liefert eine ultrasensitive fluorometrische Methode zum Nachweis von nur 0,2 μM Pi in aufgereinigten Enzymsystemen bei einem Assay-Volumen von 100 μl.
Anionen-Nachweis, Biochemische Toxikologie-Assays, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, High-Content-Screening (HCS), Ionen-Homöostase und Signalgebung, Phosphatase-Aktivität, Phosphatase-Aktivitäts-Assays, Biologie der Phosphatasen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifikation und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Zielstruktur-basierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, Fluoreszenz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phosphatassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Phosphat-Assay |
| Farbstofftyp | Amplex™ Rot |
| Format | 96-Well Platte |
| Produktlinie | PiPer |
| Menge | 1000 Assays |
| Mehr anzeigen |