Learn More
Piperazin-2,5-dion (Glycinanhydrid), Mikromol™
Product Code. 17959284
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17959284 25 mg 25 Milligramm
17917554 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17959284 Supplier Mikromol Supplier No. MM0314.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Piperazin-2,5-dion (Glycinanhydrid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
CAS 106-57-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, alpha,gamma-Diacipiperazine, Glycine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
SMILES O=C1CNC(=O)CN1
IUPAC-Name Piperazin-2,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Menge 25 mg
Formelmasse 114,0429 g/mol