missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piperazine-2,5-dione (Glycine Anhydride), Mikromol™
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
Piperazine-2,5-dione (Glycine Anhydride)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione) |
| CAS | 106-57-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C4 H6 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, alpha,gamma-Diacipiperazine, Glycine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7) |
| SMILES | O=C1CNC(=O)CN1 |
| IUPAC-Name | piperazine-2,5-dione |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur