Learn More
Piperazin, wasserfrei, 99 %
Beschreibung
Piperazin dient als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Polymere, Farbstoffe, Korrosionsschutzmittel, Kautschukbeschleuniger und Tenside. Es wird als Rohstoff bei der Herstellung von Kunststoffen, Polyamidharzen, Urethan und Bremsflüssigkeit eingesetzt. Es wird auch für Kohlendioxid- und Schwefelwasserstoffgaswaschmedien verwendet. Darüber hinaus dient es als Epoxidhärter.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Piperazin dient als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Polymere, Farbstoffe, Korrosionsschutzmittel, Kautschukbeschleuniger und Tenside. Es wird als Rohstoff bei der Herstellung von Kunststoffen, Polyamidharzen, Urethan und Bremsflüssigkeit eingesetzt. Es wird auch für Kohlendioxid- und Schwefelwasserstoffgaswaschmedien verwendet. Darüber hinaus dient es als Epoxidhärter.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform, Glycerin, Glykol und Alkohol. Schwer löslich in Benzol und Heptan. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Piperazine |
| Namenshinweis | anhydrous |
| Schmelzpunkt | 108°C to 113°C |
| Dichte | 1.11 |
| Siedepunkt | 146°C to 148°C |
| Flammpunkt | 88°C (190°F) |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2579 |
| Beilstein | 102555 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Piperazine, anhydrous
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Piperazine
RUO– Nur für Forschungszwecke