Learn More
Piperazindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30420539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420539 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4801001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine Dihydrochloride
CAS 142-64-3
Summenformel C4 H10 N2 . 2 Cl H
Menge 1 g
Synonym Piperazine Dihydrochloride, Ascarex D, Diethylenediamine Dihydrochloride, Dihydro Pip Wormer, Dowzene DHC, Piperazine Hydrochloride, Piperazine Wormer Premix, Piperazinium Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C1CNCCN1
IUPAC-Name Piperazin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 159.06
Formelmasse 158.0378