Learn More
Piperazin-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10317020 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10645762 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10795611 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
13418358 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10317020
Marke: Thermo Scientific Acros 131301000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 142-63-2 | C4H10N2·6H2O | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-63-2
Summenformel C4H10N2·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00149389
InChI-Schlüssel AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
IUPAC-Name Piperazin;hexahydrat
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine hexahydrate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 41.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 145.0°C to 156.0°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 23,4
Merck Index 14,7464
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperazine hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.