Learn More
Piperazin, TRC
Artikelnummer. 30132568
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
500 g
Unit Size:
2.50 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30132568 500 g 500 Gramm
30004345 25 g 25 Gramm
30003678 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30132568 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP479900500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-85-0
Summenformel C4 H10 N2
Molekulargewicht (g/mol) 86.14
Synonym Piperazine, 1,4-Diazacyclohexane, 1,4-Piperazine, Antiren, Diethylenediamine, Dispermine, Eraverm, Hexahydropyrazine, Lumbrical, NSC 474, Piperazidine, Pipersol, Pyrazine hexahydride, Pyrazine, hexahydro-, Tetrahydro-1,4-diazine, Uvilon, Vermex, Worm-A-Ton, Wurmirazin
IUPAC-Name Piperazin
SMILES C1CNCCN1
Specifications
Chemischer Name oder Material Piperazine
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Formelmasse 86.0844
Reinheit (%) >95%